Fortfahren mit
I4131
IgG aus Rattenserum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Synonym(e):
Ratten-IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 449,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 772,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
88
€ 158,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der IgG-Antikörper-Untertyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert und ist in Blut und extrazellulären Flüssigkeiten vorhanden. Immunglobuline verfügen über zwei schwere (H) und zwei leichte (L) Ketten, die durch Disulfidbrücken miteinander verbunden sind. Leichte Ketten verfügen über eine variable N-terminale Region und eine konstante C-terminale Region. Schwere Ketten verfügen über eine variable N-terminale Region und drei oder vier konstante C-terminale Regionen (CH1–CH4). Die vier Klassen von IgG sind: IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4. IgG-Antikörper bieten Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta an den Fötus übertragen und ist für die Immunabwehr von Neugeborenen gegen Infektionen lebensnotwendig. Ratten-IgG wird aus gepooltem normalem Rattenserum mittels Fraktionierung und Ionenaustausch-Chromatographie aufgereinigt.
Application
IgG aus Rattenserum wird wie folgt verwendet:
  • zur Immunmarkierung
  • für die Durchflusszytometrie
  • im enzymgekoppelten Immunadsorptionstest
  • als Kontrolle beim Neutrophilenabbautest
Aufgereinigtes Ratten-IgG kann als Referenz-Antigen, Standard, Blockierungsmittel oder Beschichtungsprotein in vielen verschiedenen Immunassays wie z. B. ELISA, Dot-Immunbindung, Western-Immunblotting, Immundiffusion und Immunelektrophorese verwendet werden. Weitere Anwendungen sind Materialansätze für die Herstellung von Immungenen und Festphasen-Immunadsorptionsmitteln. Ratten-IgG wird als Isotypkontrolle in der Durchflusszytometrie verwendet und Mäusen injiziert, um Toleranz gegenüber Ratten-IgG zu induzieren.
Biochem/physiol Actions
IgG-Antikörper haben ein enormes therapeutisches Potenzial, und ihre Fc-Region (fragment crystallizable) trägt zur Entwicklung von therapeutischen Antikörpern bei.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I8015I5381I5506
description
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
description
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
description
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
description
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
-
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG aus Rattenserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. For Rat IgG product 10MG, I want to resuspend in 50mL PBS to have a final concentration of 0.2mg/mL. Can you let me know the storage after reconstitution (temperature and shelf life please)? Also, do you recommend to aliquot in single use? Thank you!
    1 answer
    1. Upon reconstitution, it is ideal to store in single-use aliquots at –20 °C, as repeated freezing and thawing may compromise stability. The stability upon reconstitution has not been determined.