Fortfahren mit
I5127
2′,3′-O-Isopropylidenuridin
≥99% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
€ 305,15
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.390,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.27
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
206-647-7
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
€ 305,15
Listenpreis€ 359,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C12H16N2O6/c1-12(2)19-8-6(5-15)18-10(9(8)20-12)14-4-3-7(16)13-11(14)17/h3-4,6,8-10,15H,5H2,1-2H3,(H,13,16,17)/t6-,8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
GFDUSNQQMOENLR-PEBGCTIMSA-N
Application
2′,3′-O-Isopropylideneuridine is used in the chemical synthesis of N-benzoylated uridine derivatives and N3-substituted 2′,3′-O-isopropylideneuridines with central nervous system (CNS) depressant activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E9386D5782A1127
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)