Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | € 909,00 |
Über diesen Artikel
€ 909,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
~17 kDa
packaging
pkg of 0.1 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg endotoxin
color
white
solubility
water: soluble 1.000 mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IFNG(3458)
Application
- für die Untersuchung der Wirkung von Interferon-γ auf kultivierte Trophoblasten in Gegenwart und Abwesenheit von Fibronektin[1]
- für die Analyse der Faktoren, die an der Produktion von Antikörper-Mikroarrays auf Glasträgern beteiligt sind[2]
- für ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)-Methoden zur Untersuchung der Wirkung von Interferon-γ auf menschliche Gingiva-Fibroblasten in Gegenwart einer bakteriellen Infektion[3]
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source mouse | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Interferon-γ human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?