Fortfahren mit
I2760
(−)-Isoproterenol -(+)-bitartratsalz
β-adrenoceptor agonist, powder
Synonym(e):
(−)-Isoprenalin -(+)-bitartratsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 505,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO3 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.34
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(−)-Isoproterenol -(+)-bitartratsalz, powder
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.C4H6O6/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
InChI key
LBOPECYONBDFEM-RWALOXMOSA-N
Gene Information
Application
(−)-Isoproterenol (+)-bitartrate salt has been used:
  • as a component in KRH medium for cyclic adenosine monophosphate (cAMP) assay
  • to stimulate preadipocytes to study its concentration responsive curve[1]
  • to intraperitoneally administer to mice to evaluate whether the multi-dry-electrode plate (MDEP)-sensor system can assess drug responses[2]
Biochem/physiol Actions
β-Adrenoceptor-Agonist; erhöht cytosolisches cAMP.
Isoproterenol functions as an ovine pulmonary vein dilator.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0937I6504A9512
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
soluble (50 mg/ml: H2O)
solubility
H2O: 46 mg/mL
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I2760-100MG04061833848616
I2760-1G04061833848623
I2760-500MG04061833848630
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the solution stability of product I2760, (-)-Isoproterenol (+)-bitartrate salt?
    1 answer
    1. Product I2760, (-)-Isoproterenol (+)-bitartrate salt, is soluble in water at 50 mg/ml. Solutions are sensitive to oxidation, discoloring quickly to brownish-pink. Preparation of fresh solutions using degassed water are recommended.