Merck
I6504
Sigma-Aldrich
(−)-Isoproterenol -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder, β-adrenoceptor agonist
Synonym(e):
(−)-Isoprenalin -hydrochlorid, (−)-N-Isopropyl-L-noradrenalin -hydrochlorid, (R)-3,4-Dihydroxy-α-(isopropylaminomethyl)-benzylalkohol -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
3,4-(HO)2C6H3CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.72
Beilstein:
6077193
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
(−)-Isoproterenol -hydrochlorid,
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
soluble (50 mg/ml: H2O)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
InChIKey
IROWCYIEJAOFOW-MERQFXBCSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB2(154)
Anwendung
(−)-Isoproterenolhydrochlorid wird in der In-vitro-Explantatkultur verwendet. Außerdem wird es bei der Transkriptomanalyse des Herzens eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Isoproterenolhydrochlorid hilft nach einer Transplantation bei der Gesundung der Organe. Es besitzt sowohl eine ionotrope als auch eine chronotrope Wirkung. Was die Gesundung eines Spenderherzens betrifft, so reduziert Isoproterenolhydrochlorid den peripheren und systemischen Gefäßwiderstand. Außerdem erhöht Isoproterenol die Herzfrequenz.
β-Adrenoceptor-Agonist; erhöht cytosoli-schen cAMP
Angaben zur Herstellung
This material can be dissolved in 50 mg/ml of H2O.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Acute Care Handbook for Physical Therapists, 414-414 (2008)
Michael H Lai et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 307(9), H1327-H1338 (2014-08-31)
Large-conductance Ca(2+)- and voltage-activated K(+) (BK) channels play prominent roles in shaping muscle and neuronal excitability. In the cardiovascular system, BK channels promote vascular relaxation and protect against ischemic injury. Recently, inhibition of BK channels has been shown to lower
Anne-Marie Schönegge et al.
Nature communications, 8(1), 2169-2169 (2017-12-20)
Functional selectivity of G-protein-coupled receptors is believed to originate from ligand-specific conformations that activate only subsets of signaling effectors. In this study, to identify molecular motifs playing important roles in transducing ligand binding into distinct signaling responses, we combined in
Seon Jin Lee et al.
Stem cells international, 2018, 7453161-7453161 (2018-12-05)
Cross talks between the renin-angiotensin system (RAS), sympathetic nervous system, and vascular homeostasis are tightly coordinated in hypertension. Angiotensin II (Ang II), a key factor in RAS, when abnormally activated, affects the number and bioactivity of circulating human endothelial progenitor
Influence of adipocyte size and adipose depot on the in vitro lipolytic activity and insulin sensitivity of adipose tissue in dairy cows at the end of the dry period
De Koster J, et al.
Journal of Dairy Science, 99(3), 2319-2328 (2016)