Fortfahren mit
I1877
Isocitronen-Dehydrogenase (NADP) aus Schweineherz
Type I, 0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
Synonym(e):
threo-Ds-Isocitrate: NADP+ oxidoreductase, ICDH, IDH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 382,00
€ 324,70
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-835-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
Biological source:
Porcine heart
€ 212,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine heart
Quality Segment
type
Type I
form
solid
specific activity
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Isocitrate dehydrogenase (IDH) plays a major role in the Krebs cycle by catalyzing the oxidative decarboxylation of isocitrate. The oxidative decarboxylation of isocitrate generates α-ketoglutarate and NADPH. NADPH produced is essential for the production of fatty acids and cholesterol. This NADP-dependent molecules serves as homodimers.
Analysis Note
Crude
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of isocitrate to α-ketoglutarate per min at pH 7.4 at 37°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I2002L7525A5384
biological source
Porcine heart
biological source
-
biological source
Porcine heart
biological source
Porcine heart
specific activity
0.5-3.0 unit/mg solid (plus numerous enzyme activities associated with porcine heart)
specific activity
3-20 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
-
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
ammonium sulfate suspension
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type I
type
Type IV
type
-
type
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I1877-1G04061833848159
I1877-500MG04061832730417