Fortfahren mit
I1786
ID-8
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-3-nitro-1H-indol-6-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,90
€ 61,11
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 61,11
Listenpreis€ 71,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)-n2c(C)c([N+]([O-])=O)c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-10-16(18(20)21)14-8-5-12(19)9-15(14)17(10)11-3-6-13(22-2)7-4-11/h3-9,19H,1-2H3
InChI key
VVZNWYXIOADGSW-UHFFFAOYSA-N
General description
ID-8 is an inhibitor of dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A (DYRK1A).
Biochem/physiol Actions
ID-8 sustains self-renewal and pluripotency of mouse embryonic stem cells (ESCs) in vitro. Stimulates proliferation at a steady rate (observed in serum-free media supplemented with 10 μM over a 30 day period).
Sustains self-renewal and pluripotency of mouse embryonic stem cells (ESCs) in vitro.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V4515SML0412SML0084
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
color
yellow
color
orange
color
light orange to dark orange
color
yellow-orange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ID-8
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I1786-5MG04061833066089
I1786-25MG04061833066072