Merck
SCU0001
Sigma-Aldrich
IL-6 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
IL-6
Größe auswählen
10 μG
€ 337,00
€ 337,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
€ 337,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
€ 337,00
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Interleukin-6 human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.2-2 ng/mL EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
calculated mol wt 20.8 kDa (183 amino acids glycosylated protein)
Verpackung
vial of ≥10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤0.1 EU/μg protein (LAL test)
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL6(3569)
Allgemeine Beschreibung
Interleukin 6 (IL-6) is a pleiotropic glycoprotein belonging to the IL-6 family of cytokines.[1] IL-6 is a multifunctional cytokine with well-defined pro- and anti-inflammatory properties.[2] IL-6 is secreted by T cells and macrophages to stimulate immune response, e.g. during infection and after trauma, especially burns or other tissue damage leading to inflammation.[3] The O-linked sugar chain of IL-6 is thought to contribute to the stability of the cytokine through polymerization suppression and/or conformational changes,[4] exemplifying the significance of its expression in a human expression system (which allows proper glycosylation).
Biochem./physiol. Wirkung
Interleukin-6 (IL-6) ist ein multifunktionelles Protein, das ursprünglich in den Medien von Zellen entdeckt wurde, die mit doppelsträngiger RNA stimuliert wurden. IL-6 scheint direkt an den Reaktionen beteiligt zu sein, die nach einer Infektion oder Verletzung auftreten, und könnte sich in Bezug auf die Regulierung der Akute-Phase-Reaktion als ebenso wichtig wie IL-1 und TNF-α erweisen. Berichten zufolge wird IL-6 von Fibroblasten, aktivierten T-Zellen, aktivierten Monozyten oder Makrophagen sowie Endothelzellen produziert. Es wirkt auf eine Vielzahl von Zellen, darunter Fibroblasten, myeloide Vorläuferzellen, T-Zellen, B-Zellen und Hepatozyten. IL-6 induziert multiple Wirkungen, auf die seine zahlreichen Synonyme schließen lassen: Plasmozytom-Wachstumsfaktor (PCT-GF), Interferon-β-2 (IFN-β2), von Monozyten abstammender humaner B-Zell-Wachstumsfaktor, B-Zell-stimulierender Faktor (BSF-2), Leberzell-stimulierender Faktor (HSF), Interleukin-Hybridom/Plasmozytom-1 (IL-HP1). Außerdem scheint IL-6 für die Proliferation von T-Lymphozyten mit IL-2 zu interagieren. IL-6 potenziert auch die proliferative Wirkung von IL-3 auf multipotente hämatopoietische Vorläuferzellen.
Physikalische Form
This product is supplied as a lyophilized powder in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, with no additives or carrier proteins. It is aseptically filled.
Angaben zur Herstellung
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile water to a final concentration of 100 μg/ml. Adding 0.1% recombinant human serum albumin is recommended. The product is stable for at least 2 years as supplied. After reconstitution, it is recommended to store the protein in working aliquots at –20°C.
Hinweis zur Analyse
The biological activity of recombinant human IL-6 was tested in culture by measuring its ability to stimulate proliferation of the IL-6 dependent mouse T1165 cells.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrew D Cook et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 171(9), 4816-4823 (2003-10-22)
Many diseases are characterized by inflammatory reactions involving both the innate and adaptive arms of the immune system. Thioglycolate medium (TM) injection into the peritoneal cavity has long been used as a stimulus for eliciting inflammatory macrophages for study and
K Nakashima et al.
Seminars in hematology, 35(3), 210-221 (1998-07-31)
gp130 is a common signal transducing component of the functional receptor complexes for the interleukin (IL)-6 family of cytokines, ie, IL-6, IL-11, leukemia inhibitory factor (LIF), oncostatin M, ciliary neurotrophic factor, and cardiotrophin-1. These cytokines exhibit pleiotropic biological activities in
T Orita et al.
Journal of biochemistry, 115(2), 345-350 (1994-02-01)
A glycosylated form of human interleukin 6 (hIL-6) has been produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells transfected with a cDNA clone for human IL-6. Recombinant hIL-6 was purified from a culture supernatant of the transfected CHO cells, and used
Janina Wolf et al.
Cytokine, 70(1), 11-20 (2014-07-06)
Interleukin-6 (IL-6) is a multifunctional cytokine with well-defined pro- and anti-inflammatory properties. Although only small amounts in the picogram range can be detected in healthy humans, IL-6 expression is highly and transiently up-regulated in nearly all pathophysiological states. IL-6 induces
Artikel
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com