Fortfahren mit
I131
D-myo-Inositol 1,3,4,5-tetrakis(phosphate) potassium salt
Synonym(e):
IP4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O18P4K8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
804.80
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
€ 268,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@@H]1[C@H](C([C@@H]([C@@H](C1O[P](=O)([O-])[O-])O[P](=O)([O-])[O-])O)O[P](=O)([O-])[O-])O
InChI
1S/C6H16O18P4.8K/c7-1-3(21-25(9,10)11)2(8)5(23-27(15,16)17)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;;;;;;;;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t1-,2-,3?,4-,5+,6?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI key
HDLWTQSZUMYYND-QAVKKEKOSA-F
Biochem/physiol Actions
Precursor of inositol 1,3,4-trisphosphate; increases entry of calcium across the plasma membrane; proposed regulator of intracellular calcium by control of plasma membrane transport of calcium ions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I8636I05031350400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)