Fortfahren mit
I0503
Isopentenylpyrophosphat Triammoniumsalz -Lösung
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
Synonym(e):
IPP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
5 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 587,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O7P2 · 3NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.18
UNSPSC Code:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥95% (TLC)
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.N.N.CC(=C)CCOP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);3*1H3
InChI key
JREYOWJEWZVAOR-UHFFFAOYSA-N
Application
Zwischenprodukt bei der Terpenbiosynthese.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G6772G6025I0879
description
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
description
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
description
solution, ≥95% (TLC), ~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
description
≥95%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of 200 μg
packaging
vial of 200 μg
packaging
vial of 200 μg
packaging
-
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
concentration
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
concentration
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I would like to inquire about the differences between the products I0503 Isopentenyl pyrophosphate triammonium salt solution and 00297 ISOPENTENYL PYROPHOSPHATE TRILITHIUM SAL, as well as which product is more suitable for immune cell stimulation culture.
    1 answer
    1. The primary difference between the two products is the salt form. The I0503 is a triammonium salt and 00297 is a trilithium salt. These salts will ionize in solution. The secondary difference is that the I0503 is in methanol. As methanol is cytotoxic, it would not be suitable for use with cell or animal models. In addition, the 00297 has not been tested for in vitro use.
      To discuss the difference in properties and potential applications further, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.