Fortfahren mit
HT152
Phosphor-Wolfram-Säure-Lösung -Lösung
10 % (w/v)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
10 % (w/v)
technique(s)
titration: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3O4P.72O.24W/c2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
XEFOGGWKYODFIU-UHFFFAOYSA-N
Application
Für die Verwendung mit dem Sigma Masson Trichrom-Verfahren HT15.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT110216HT110280HT1102128
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
10 % (w/v)
concentration
0.5 % (w/v) in water
concentration
0.5 % (w/v) in water
concentration
0.5 % (w/v) in water
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiayi Han et al.
Frontiers in oncology, 10, 1495-1495 (2020-10-20)
Background: Chemotherapy is one of the most common therapies used in the treatment of colorectal cancer (CRC), but chemoresistance inevitably occurs. It is challenging to obtain an immediate and accurate diagnosis of chemoresistance. The potential of circulating exosomal miRNAs as
Wenyao Lin et al.
Virology journal, 8, 273-273 (2011-06-07)
Avian influenza viruses of H9N2 subtype have become highly prevalent in avian species. Although these viruses generally cause only mild to moderate disease, they can infect a wide variety of species, including chickens, quail, turkeys, ducks, geese, pheasant, partridge, and
Christopher F Spurney et al.
Neuromuscular disorders : NMD, 18(5), 371-381 (2008-04-29)
Duchenne muscular dystrophy (DMD; dystrophin-deficiency) causes dilated cardiomyopathy in the second decade of life in affected males. We studied the dystrophin-deficient mouse heart (mdx) using high-frequency echocardiography, histomorphometry, and gene expression profiling. Heart dysfunction was prominent at 9-10months of age
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HT152-250ML04061833835289