Fortfahren mit
HT110216
Eosin-Y-Lösung, wässrig
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
€ 66,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5 % (w/v) in water
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Zytoplasmatische Gegenfärbung für allgemeine Zwecke. Zur Verwendung bei Hämatoxylin- und Eosin-Färbeverfahren.
Other Notes
Zertifiziertes Eosin Y, 0,5 % (w/v) in Wasser. Nicht angesäuert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT110280HT1102128HT110232
description
-
description
-
description
-
description
-
concentration
0.5 % (w/v) in water
concentration
0.5 % (w/v) in water
concentration
0.5 % (w/v) in water
concentration
0.5 % (w/v) in water
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin-Y-Lösung, wässrig
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What are the components of Eosin Y solution (cat# HT110216)? Is it made out of Eosin Y disodium salt (C20H6Br4Na2O5) or Eosin Y (C20H6Br4O5)?
    1 answer
    1. Eosin Y used to formulate Eosin Y aqueous is in the form of the disodium salt. The free acid has very limited solubility in water, generally around 0.08%. The free acid is sometimes referred to as spirit-soluble, as the dye has somewhat higher solubilities in alcohol or alcohol.