Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 72 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 67,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
€ 67,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
natural , natural latex , natural rubber
packaging
pack of 72 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20622B
L × O.D. × diam.
52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.)
capacity
2 mL
General description
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
Features and Benefits
- Made of latex (natural rubber)
- Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 72 ea | packaging pack of 24 ea | packaging pack of 24 ea | packaging pack of 1 ea |
| material natural , natural rubber , natural latex | material blue , blue silicone | material blue , blue silicone | material red natural rubber |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20622B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20629A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20629B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20630C |
| L × O.D. × diam. 52 mm × 13 mm × 6 mm, (hole diam.) | L × O.D. × diam. 28.7 mm × 12 mm × 6.1 mm, (hole. diam) | L × O.D. × diam. 41 mm × 17.8 mm × 6.5 mm, (hole diam) | L × O.D. × diam. 66 mm × 46 mm × 6 mm, (Hole diam) |
| capacity 2 mL | capacity 1 mL | capacity 3 mL | capacity 30 mL |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| HS20622B-72EA | 04065265820080 |