Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120113
Feature:
Holds 432 x 5-7 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
feature
Holds 432 x 5-7 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120113
size
673x235x90 mm
color
blue
General description
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
- Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
- Sturdy and light weight material for easy transport
- Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
- Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
- Autoclavable
Legal Information
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 432 x 5-7 mL tubes | feature Holds 432 x 5-7 mL tubes | feature Holds 240 x 10 mL tubes | feature Holds 240 x 10 mL tubes |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120113 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120112 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120114 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120115 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| size 673x235x90 mm | size 673x235x90 mm | size 673x267x90 mm | size 673x267x90 mm |
| color blue | color white | color white | color blue |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| HS120113 | 04061835296552 |