Fortfahren mit
HS120112
Mega Rack® tube rack
double, for 10-13 mm tubes, white
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120112
Feature:
Holds 432 x 5-7 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
feature
Holds 432 x 5-7 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120112
size
673x235x90 mm
color
white
General description
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Legal Information
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120113HS120114HS120115
description
double, for 10-13 mm tubes, white
description
double, for 10-13 mm tubes, blue
description
double, for 13-16 mm tubes, white
description
double, for 13-16 mm tubes, blue
feature
Holds 432 x 5-7 mL tubes
feature
Holds 432 x 5-7 mL tubes
feature
Holds 240 x 10 mL tubes
feature
Holds 240 x 10 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120112
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120113
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120114
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120115
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
size
673x235x90 mm
size
673x235x90 mm
size
673x267x90 mm
size
673x267x90 mm
color
white
color
blue
color
white
color
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mega Rack® tube rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)