Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 384,00 |
Über diesen Artikel
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human plasma
Mol wt:
~57 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Hämopexin (HPX) wird von Zellen des zentralen Nervensystems erzeugt. Es ist ein 60-kDa-Serumglykoprotein.
Application
Hämopexin aus Humanplasma wird im S. aureus-Oberflächenbesiedelungs-Assay eingesetzt. Es wird auch verwendet, um gemischte Lymphozyten zu stimulieren, um die Biomarker bei einer akuten Abstoßung zu bestimmen.[1]
Biochem/physiol Actions
Hämopexin ist ein Akute-Phase-Protein, das durch seine Häm-abfangende Wirkung eine wichtige schützende Rolle gegen oxidativen Stress einnimmt. Hämopexin bindet Häm mit hoher Affinität und ist kritisch für die Wiederverwertung von an Hämmoleküle gebundenes Eisen und für den Schutz vor Häm-induzierten Zellschäden. Freies Häm kann, wenn es freigesetzt wird oder aus Proteinen wie Hämoglobin verloren geht, die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies oxidieren. Häm ist lipophil, lagert in Lipidmembranen ein und ist an der Bildung von hochgiftigen Hydroxyradikalen beteiligt. Hämopexin kann auch vor der Häm-vermittelten Oxidation von LDL-Cholesterin schützen.
Hämopexin kann durch die negative Regulierung der IL-6- und TNF-α-Absonderung durch aktivierte Makrophagen auch eine entzündungshemmende Rolle einnehmen.
Hämopexin kann durch die negative Regulierung der IL-6- und TNF-α-Absonderung durch aktivierte Makrophagen auch eine entzündungshemmende Rolle einnehmen.
Physical form
Das lyophilisierte Pulver enthält Natriumphosphat, NaCl und KCl, pH-Wert 7,4
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) |
| biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human plasma | biological source human plasma |
| mol wt ~57 kDa | mol wt monomer 200 kDa (Hp 2-1), monomer 400 kDa (Hp 2-2), monomer 86 kDa (Hp 1-1) | mol wt - | mol wt 70 kDa |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H9291-500UG | 04061833234709 |