Merck
P1742
Präalbumin aus Humanplasma
lyophilized powder
Synonym(e):
Thyroxin-bindendes Präalbumin, Transthyretin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human plasma
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
immunoelectrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Impurities:
Infectious agents, tested
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
impurities
Infectious agents, tested
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL
ε (extinction coefficient)
13.5 at 280 nm at 1%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TTR(7276)
General description
Humanes Präalbumin ist ein Produkt des Chromosoms 18. Es ist ein Serumprotein, das hauptsächlich in der Leber synthetisiert wird. Es ist ein tetrameres Protein mit einem Molekulargewicht von 55 kDa. Humanes Präalbumin besteht aus vier identischen, nicht kovalent gebundenen Monomeren mit 127 Aminosäureresten, die tetraedrisch symmetrisch angeordnet sind.
Application
Humanes Präalbumin wurde verwendet, um die reduzierte Transthyretin-Expression in Seren von Lungenkrebs zu untersuchen.
Präalbumin aus humanem Plasma wird als Positivkontrolle in der Immunpräzipitation und als Referenzstandard in der quantitativen Raketen-Immunelektrophorese zur Quantifizierung von Liquor verwendet.
Biochem/physiol Actions
Humanes Präalbumin wurde in Karzinoidtumoren beobachtet.
Der Präalbuminspiegel ist ein Indikator für Mangelernährung und kann während einer Entzündung moduliert werden. Er gilt als potenzieller Marker für eine Protein-Energie-Mangelernährung (PEM) bei der Dialyse für chronisches Nierenversagen. Niedrige Präalbuminspiegel stellen ein hohes Risiko für eine Herzinsuffizienz (HF) dar.
Packaging
Packungsgröße ist abhängig vom Proteingehalt
Physical form
Das lyophilisierte Pulver enthält Natriumphosphat und NaCl
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)