Fortfahren mit
H8285
Heat Shock Cognate Protein 70 bovine
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 452,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
protein quantification: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
General description
HSCP70 (heat shock cognate protein 70) is a molecular chaperone and cognate member of the hsp70 family.[1][2]
Application
Heat shock cognate protein 70 bovine has been used as an internal control to quantify the levels of Hsp70 (heat shock protein 70) in juvenile Concholepas concholepas (Mollusca) and Northern scallops Argopecten purpuratus.
Physical form
Solution in 30 mM Tris-HCl, pH 7.5, 300 mM NaCl, 2 mM DTT, and 1 mM EDTA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H7283H7533SRP5190
biological source
bovine
biological source
human
biological source
rat
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H8285-50UG04061833809068