Fortfahren mit
H6914
Humanserum
(from male AB clotted whole blood), USA origin, sterile-filtered
Synonym(e):
Humanseren, Humanserum, Off-the-Clot, otc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 550,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
human
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
impurities
≤10 EU/mL Endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Humanes AB-Serum wird für folgende Anwendungen eingesetzt: Gewebezüchtung; Transplantations- und Zelltherapieanwendungen zur Expansion mesenchymaler Stammzellen aus adipösem Gewebe oder mesenchymaler Stromazellen aus humanem Knochenmark; standardisierte Gewinnung und Transplantation limbaler epithelialer Stammzelltransplantate, Ex-vivo-Expansion von NK-Zellen aus peripherem Blut in Expansionsmedium für hematopoetische Stammzellen; Verbesserung der Kulturmethoden für humane Inselzellen vor der Transplantation.
Packaging
Die Verpackung kann sich aufgrund einer Knappheit der Flaschen, die zum Verpacken dieses Produkts verwendet werden, bei verschiedenen Chargen unterscheiden. Das Vorhandensein oder Fehlen von Schrumpffolie um den Flaschendeckel beeinträchtigt die Integrität/Stabilität des Produkts nicht.
Analysis Note
Endotoxin-getestet
Other Notes
Ein trübes Aussehen unserer Humanserumprodukte ist nicht ungewöhnlich. Dieses Produkt besteht aus gepooltem Serum. Eine Trübung zeigt an, dass das Serum Lipide enthält. Klare, lipidfreie Humanserumprodukte sind nicht erhältlich.
Disclaimer
Jeder Spender wurde auf Hepatitis B und C sowie mittels ELISA auf Antikörper gegen das humane Immundefizienzvirus (HIV) getestet und als nicht reaktiv befunden. Produkte humanen Ursprungs sollten dennoch als potenziell infektiös betrachtet und dementsprechend gehandhabt werden.
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H5667P2918H4522
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human male plasma (Type AB)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Humanserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Laura Abraira et al.
Epilepsia, 61(10), 2244-2253 (2020-08-29)
Blood biomarkers have not been widely investigated in poststroke epilepsy. In this study, we aimed to describe clinical factors and biomarkers present during acute stroke and analyze their association with the development of epilepsy at long term. A panel of
Alejandro Bustamante et al.
Stroke, 48(9), 2419-2425 (2017-07-19)
Stroke diagnosis could be challenging in the acute phase. We aimed to develop a blood-based diagnostic tool to differentiate between real strokes and stroke mimics and between ischemic and hemorrhagic strokes in the hyperacute phase. The Stroke-Chip was a prospective
Ankit Sinha et al.
Cell systems, 8(4), 345-351 (2019-04-15)
High-grade serous ovarian carcinoma (HGSC) is the most common and lethal subtype of gynecologic malignancy in women. The current standard of treatment combines cytoreductive surgery and chemotherapy. Despite the efficacy of initial treatment, most patients develop cancer recurrence, and 70%
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H6914-20ML04061833802809
H6914-100ML04061833802786
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Have the male donor(s) been screen to be free of HLA antibody (transfusion or transplant recipients?)
    1 answer
    1. Male donors are not screened to be free of HLA antibodies.
      Helpful?
  2. What is the best way to thaw this product? Once thawed, how long can we use it if kept in at 4 oC?
    1 answer
    1. The recommended storage temperature is -20°C. The following steps confirm the best way to thaw serum:
      1. Remove the serum bottles from the freezer and allow them to acclimate to room temperature for approximately 10 minutes.
      2. Place each container in a 30 to 37 °C water bath or incubator. Excessive temperatures will degrade heat-labile nutrients. If using a
      water bath, prevent the bottle caps from being completely submerged.
      3. Gently swirl or shake the bottles every 10 - 15 minutes until the serum is completely thawed.
      Please note: Multiple thaw/freeze cycles should be avoided as they will hasten serum nutrient degradation and can induce insoluble precipitate formation.
      Helpful?
  3. Is this serum manufactured under cGMP?
    1 answer
    1. This product is not manufactured under cGMP.
      Helpful?
  4. If the serum is being used to complete media for a cell thaw but then the cells are put through a DNA extraction rather than put into culture - would thawing a bottle of serum, aliquoting, and then re-freezing the serum be okay?
    1 answer
    1. Thawed serum should be mixed thoroughly before being added to cell culture medium. Repeated freeze-thaw cycles may significantly impact serum quality. It is recommended to aliquot the thawed serum for single use and store aliquots at -20 °C. If serum is stored between 2-8 °C, it should be used within 2-4 weeks.
      Helpful?
  5. DOES THIS PRODUCT CONTAIN OESTRADIOL
    1 answer
    1. The presence of oestradiol in this product is not determined. To see which compounds are tested for, refer to a sample Certificate of Analysis found at: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h6914#product-documentation
      Helpful?
  6. At which biosafety level should Human Serum H6914 be handled?
    1 answer
    1. Blood products should be treated and handled as potentially infectious. It is recommended to use human origin products from normal (non-diseased) donors at Biosafety Level 2 (BSL-2). Although donors may be tested for adventitious infections, as listed on the Certificate of Analysis for the product, no testing can cover all types of infection. Therefore, these products should be treated as potentially infectious and handled accordingly. Laboratory directors and principal investigators are responsible for performing a risk assessment and determining the biosafety level in accordance with applicable national and local regulations.
      Helpful?
  7. Human Serum (Product No. H6914 & Batch No. SLCF0424)의 사용기한은 CoA상에서 2023년 2월 까지인 것으로 확인됩니다. 혹시 해당 batch의 사용기한이 연장될 수도 있을까요?
    1 answer
    1. The shelf life is not extended for those product which are assigned a firm expiration date. No further testing is performed on these lots.
      Helpful?
  8. Are all your human donors consented?
    1 answer
    1. All protocols including donor consent are subject to the strict oversight of an Institutional Review Board (IRB) as governed by US law.
      Helpful?
  9. What is the difference between human serum from AB plasma and  human serum from AB clotted whole blood?
    1 answer
    1. Product H6914 is prepared from whole blood that is allowed to clot, centrifuged and the serum removed. There is no additional processing required.Product H4522 is prepared from anticoagulated (sodium citrate) whole blood. This is centrifuged to pellet the cells (RBC, WBC, some platelets) and the plasma is removed. This plasma is then treated with calcium to activate the clotting cascade. The preparation is centrifuged again and the supernatant is removed. This product can also be called plasma derived serum.Product H6914 will contain more growth factors since it is allowed to spontaneously clot and there will be the release of growth factors from many of the cells (WBC, platelets) present.  The cells are removed before the plasma is clotted for Product H4522, so this plasma will have fewer growth factors present (more similar to what is circulating). Unless testing for growth factors, most researchers are looking for Product H6914.We offer both products heat inactivated.Product H5667 Human Serum Heat Inactivated, from male AB clotted whole bloodProduct H3667 Human Serum Heat Inactivated, from human male AB plasma
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.