Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 285,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.32
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
231-052-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Histidine β-naphthylamide, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C16H16N4O/c17-15(8-14-9-18-10-19-14)16(21)20-13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)7-13/h1-7,9-10,15H,8,17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t15-/m0/s1
InChI key
DKDILZBBFKZMRO-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Histidine β-naphthylamide is an analogue of L-histidine used to study structural roles of L-histidine in functions such as the activation of HutP protein transcription. L-Histidine β-naphthylamide may also be used to study the specificity and kinetics of various proteases and peptidases.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white to faint yellow | color white to off-white | color white to off-white | color off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H6759-250MG | 04061832416571 |