Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,40 € 63,24 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 320,00 |
Über diesen Artikel
€ 63,24
Listenpreis€ 74,40Sparen Sie 15%assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
off-white
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C22H23N3O4/c23-19(13-26)21(28)25-20(11-14-5-9-18(27)10-6-14)22(29)24-17-8-7-15-3-1-2-4-16(15)12-17/h1-10,12,19-20,26-27H,11,13,23H2,(H,24,29)(H,25,28)
InChI key
MAQKGNBGUVFWNR-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description protease substrate | description dipeptidylpeptidase IV substrate | description - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color off-white | color - | color - | color - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?