Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 37,50 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 187,00 € 140,25 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 730,00 € 547,50 |
Über diesen Artikel
Produktname
L-Histidinol -dihydrochlorid, ≥98 (TLC)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
SMILES string
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 198-201 °C (dec.) (lit.) | mp 280 °C | mp 282 °C (dec.) (lit.) | mp 244-247 °C, 249-252 °C (lit.) |
| color white to off-white | color white | color white to off-white | color - |
| application(s) cell analysis | application(s) detection | application(s) cell analysis | application(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H6647-1G | 04061826212233 |
| H6647-5G | 04061833801550 |
| H6647-10MG | 04061832722702 |