Fortfahren mit
53300
Histamin -dihydrochlorid
≥99.0% (AT), powder or crystals, endogenous histamine receptor agonist
Synonym(e):
2-(4-Imidazolyl)-ethylamin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9N3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-298-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3624116
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
powder or crystals
€ 29,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Histamin -dihydrochlorid, ≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
244-247 °C, 249-252 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI key
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Histamin ist ein hydrophiles Amin, das durch Decarboxylierung von Histidin mittels Enzym-L-Histidindecarboxylase gewonnen wird. Histamin spielt nachweislich eine Rolle in vielen physiologischen Prozessen, wie Magensekretion, Neurotransmission, Immunantwort, Vasodilatation und Entzündung. In Studien wurde auch berichtet, dass Histamindihydrochlorid mit Interleukin-2 (IL-2) in der Behandlung von myeloischer Leukämie und beim Schutz vor alkohlinduzierten Leberschäden bei Ratten eine Rolle spielt[1].
Biochem/physiol Actions
Endogener H1- und H2-Histaminrezeptoragonist; aktiviert die Stickstoffoxid-Synthase; potenter Vasodilatator.
Es wurde nachgewiesen, dass Histamindihydrochlorid die Stickstoffoxid-Synthase aktiviert und die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) unterdrückt oder hemmt. Durch die Hemmung von ROS durch Histamindihydrochlorid wird die Aktivierung von T-Zellen und NK-Zellen durch IL-2 ermöglicht[2]. In einem Rattenmodel unterdrückte Histamindihydrochlorid die von Kupffer-Zellen generierten ROS durch den H2-Histaminrezeptor[1].
Other Notes
Substrate for the assay of histamine-N-methyltransferase (EC 2.1.1.8); Ion-pair extraction of histamine from biological fluids for its determination by HPLC with fluorescence detection.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H06000001309009H7250
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
assay
≥99% (TLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
244-247 °C, 249-252 °C (lit.)
mp
249-252 °C (lit.)
mp
249-252 °C (lit.)
mp
249-252 °C (lit.)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269), HRH2(3274)
ign. residue
≤0.2%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamin -dihydrochlorid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)