Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 421,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13CH(OH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.42
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
212-129-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (capillary GC)
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15,17H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
InChI key
JGHSBPIZNUXPLA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
2-Hydroxyhexadecanoic acid (2OH-HDA) is used as a representative of the saturated long-chain hydroxyl fatty acids group, members of which have potential roles in anti-inflammatory action, neuroprotection, and bactericide and anti-cancer defense.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥99% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| lipid type saturated FAs | lipid type saturated FAs | lipid type - | lipid type - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?