Fortfahren mit
H0542
HISTOSETTE® I Tissue Processing/Embedding Cassettes
white
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 case
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116124
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
color
white
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Preparation Note
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Legal Information
Histosette is a registered trademark of Simport Plastics Ltd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H0667H0917H0792
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
white
color
green
color
blue
color
white
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H0542-1CS04061835490127