Fortfahren mit
H0792
HISTOSETTE® I Biopsy Processing/Embedding Cassettes
white
Synonym(e):
HISTOSETTE® I Biopsy Processing/Embedding Cassettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 case
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116124
€ 277,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
color
white
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Application
HISTOSETTE® I biopsy processing/embedding cassettes have been used to embed explants from CD-1 mice models and bone specimens for histologic studies.
Preparation Note
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Legal Information
Histosette is a registered trademark of Simport Plastics Ltd.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)