Fortfahren mit
H0501
DL-Homocystin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
meso-4,4′-Dithio-bis-(2-amino-buttersäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH(NH2)CH2CH2SSCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
42021308
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
212-803-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728581
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DL-Homocystin,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
>300 °C
application(s)
detection
SMILES string
N[C@H](CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6+
InChI key
ZTVZLYBCZNMWCF-OLQVQODUSA-N
Gene Information
human ... BHMT(635)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H601015156SML3593
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
mp
>300 °C
mp
281-284 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
Gene Information
human ... BHMT(635)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)