Fortfahren mit
H6010
L-Homocystin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
L-4,4′-Dithio-bis-(2-amino-buttersäure)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-962-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728583
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Homocystin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
281-284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CCSSCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
ZTVZLYBCZNMWCF-WDSKDSINSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Homocystine is the oxidized member of the L-homocysteine:L-homocystine pair. Homocysteine/homocystine is derived from methionine. Homocysteine is a pro-thrombotic factor, vasodilation impairing agent, pro-inflammatory factor and endoplasmatic reticulum-stress inducer used to study cardiovascular disease mechanisms.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H0501285463C8755
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
98%
description
≥98% (TLC), crystalline
form
powder
form
powder
form
-
form
crystalline
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
98%
assay
≥98% (TLC)
mp
281-284 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C
mp
265 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
detection
application(s)
peptide synthesis
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)