Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 162,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenOther Notes
1 A260 unit = approx. 20 μg
Hexanucleotide primers are a mixture of random 5′-hydroxyl hexanucleotides or hexamers, and can be used to quickly and efficiently prepare radioactive or non-radioactive probes using a DNA polymerase and a suitable DNA template.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized | form solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Datasheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H0268-1UN | 04061833662915 |