Merck
GN673274
Greiner Sapphire PCR strip tube
1 x 8, 0.2 mL, blue, no cap
Synonym(e):
Greiner 673274, culture tube, receptical, vessel, vial
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1250 ea
manufacturer/tradename
Greiner 673274
availability
available only in China
technique(s)
PCR: suitable
Legal Information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)