Fortfahren mit
G8644
D-(+)-Glukose -Lösung
100 g/L in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
D-Glucopyranose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Beilstein/REAXYS Number:
1281608
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Level
product line
BioXtra
form
solution
concentration
100 g/L in H2O
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
General description
Glucose ist die primäre Energiequelle für den Zellstoffwechsel. In lebenden Organismen ist sie die Hauptenergiequelle. Glucose kommt in ihrem freien Zustand von Natur aus in Früchten und anderen Pflanzenteilen vor. Sie wird zu Glucosiden, Disacchariden, Oligosacchariden, Polysacchariden (Zellulose und Stärke) sowie Glycogen kombiniert.
Application
D-(+)-Glucoselösung wird wie folgt verwendet:
  • zum Bestimmen der extrazellulären Versauerungsrate (ECAR) oder Sauerstoffverbrauchsrate (OCR) in humanen CB CD34+-Zellen mittels Seahorse-Assay des extrazellulären Flusses[1]
  • als Negativkontrolle in einer Kultur von humanen Nabelschnurendothelzellen (HUVEC)[2]
  • als Zusatz beim Kultivieren von Dickdarmbiopsien[3]
Biochem/physiol Actions
Glucose ist ein Monosaccharid (Aldose) und dient als wichtige Komponente der Glykolyse und nachgelagerten Wege für die aerobe und anaerobe Atmung. Sie liefert Energie für Wachstum und Reproduktion. Glucose ist ein Nebenprodukt der Photosynthese und wird in Pflanzen und Cyanobakterien zu Stärke kondensiert.[4]
Other Notes
Dieses Produkt wurde mit Zelllinien getestet, um eine Zytotoxizität des Produkts auszuschließen. Die wachstumsfördernde Fähigkeit dieser zellkulturgetesteten Glucoselösung wurde mit geeigneten Zelllinien in einem Medium von 45 mL/L beurteilt.
Diese Lösung wurde durch Filtration sterilisiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8769G7021G7528
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
BioReagent
product line
BioXtra
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
Insoluble matter, passes filter test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glukose -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Shu J Lam et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(49), 33446-33456 (2016-12-15)
'Structurally nanoengineered antimicrobial peptide polymers' (SNAPPs), in the form of star-shaped peptide polymer nanoparticles, have been recently demonstrated as a new class of antimicrobial agents with superior in vitro and in vivo efficacy against Gram-negative pathogens, including multidrug-resistant species. Herein
Brandon Mapes et al.
Physiological genomics, 46(8), 302-308 (2014-02-20)
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1α,25(OH)2D3] is a steroid hormone derived from circulating 25(OH) vitamin D [25(OH)D] with chemopreventive effects in colorectal cancer. 1α,25(OH)2D3 acts through transcriptional mechanisms; however, our understanding of vitamin D transcriptional responses in the colon is derived from studies
Qianqian Li et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(1), 910-920 (2019-11-05)
In type 1 and type 2 diabetes mellitus, increased cardiac fibrosis, stiffness and associated diastolic dysfunction may be the earliest pathological phenomena in diabetic cardiomyopathy. Endothelial-mesenchymal transition (EndMT) in endothelia cells (ECs) is a critical cellular phenomenon that increases cardiac
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G8644-10L04061837035272
G8644-100ML04061833649718
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Hello what is the recommended concentrations of D-glucose solution 100g/l to used for primary cell culture of brain ?
    1 answer
    1. There are a number of cell types present in brain tissue. Glucose requirements may vary by cell type. This product is not tested for use in primary cell culture. However, the typical glucose concentration in most classical media is 1 g/L or 5 g/L. In brain slice or hippocampal slice studies, the glucose concentration may vary broadly. It is advisable to search to the literature for the appropriate concentration of D-glucose to use for primary brain cell culture. Please see the links below to review examples of these publications:
      'Organotypic hippocampal slice culture from the adult mouse brain: A versatile tool for translational neuropsychopharmacology'
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584612002862?via%3Dihub
      'Preparation of organotypic brain slice cultures for the study of Alzheimer’s disease'
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5964634/
      Helpful?
  2. What is the Molar concentration of Product G8769, D-(+)-Glucose solution?
    1 answer
    1. The molar concentration of Glucose solutions G8644 and G8769, may only be estimated. The glucose molecular weight is 180.16 g/mol, however the concentration is lot specific.
      Product G8644 has a concentration specification ranging from 90 - 110 g/L or 0.50 - 0.61 M.
      Please see the link below to access a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g8644#product-documentation
      Product G8769 has a concentration specification ranging from 405 - 495 g/L or 2.24 - 2.74 M.
      Please see the link below to access a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g8769#product-documentation
      Helpful?
  3. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the Molar concentration of Product G8644, D-(+)-Glucose solution?
    1 answer
    1. Based on a 10% (w/v) concentration and a molecular weight for glucose of 180 Da,  Product G8644 D-(+)-Glucose solution, is 0.56 M glucose.