Merck
G7021
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Synonym(e):
Dextrose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1724615
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
Anwendung(en)
agriculture
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Angaben zum Gen
human ... PYGM(5837)
Allgemeine Beschreibung
Glucose ist die Energiequelle von Gehirn und Zellen mit wenigen oder keinen Mitochondrien. Es ist außerdem ein Substrat zur anaeroben Glycolyse. Der menschliche Körper speichert Glucose in Form von Glycogen. Bei niedrigen Glucosewerten wird Glucose über Glycogen aus Leber und Nieren freigesetzt. Glucose ist auch zur Bildung von Di-, Oligo- und Polysacchariden notwendig.
Anwendung
  • D-(+)-Glucose wird zur Kultivierung von Säugerzellen verwendet.
  • Es wird zur Untersuchung der Interaktionen zwischen Glucose und Alanin und deren Einfluss auf die Aktivität des Pentosephosphatwegs verwendet.
  • Es wird zur Prüfung der Glucosetoleranz in Mäusen eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Gemischte Anomere
Angaben zur Herstellung
Der Stoff kann eine gelbliche Lösung ergeben, wenn er in einer höheren Konzentration als 2 g + 15 ml zubereitet wird.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ferrier DR
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2013)
Modulation of glucose-6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconate dehydrogenase and malic enzyme activity by glucose and alanine in Atlantic salmon, Salmo salar L. hepatocytes.
Sanden M et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 221, 469-480 (2003)
Ontogeny of circadian organization in the rat.
Yamazaki S et al.
Journal of biological rhythms, 24, 55-55 (2009)
A novel long term short interval physical activity regime improves body composition in mice.
Goh J and Ladiges WC
BMC Research Notes, 6, 66-66 (2013)
Jashanpreet Kaur et al.
PloS one, 10(3), e0122354-e0122354 (2015-03-27)
Genotyping studies of Australian Scedosporium isolates have revealed the strong prevalence of a recently described species: Scedosporium aurantiacum. In addition to occurring in the environment, this fungus is also known to colonise the respiratory tracts of cystic fibrosis (CF) patients.
Protokolle
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Verwandter Inhalt
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.