Fortfahren mit
G7770
β-Glucuronidase aus Helix pomatia
Type HP-2S, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 632,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.290,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥90,000 units/mL
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
type
Type HP-2S
form
aqueous solution
specific activity
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
storage temp.
2-8°C
General description
ββ-Glucuronidase Typ H-2 von der Helix pomatia ist eine aus der Weinbergschnecke stammende Rohlösung von Enzymen. Viele aus Mollusken gewonnene β-Glucuronidasen enthalten auch Sulfatase-Aktivität.
Application
ββ-Glucuronidase aus Helix pomatia wurde wie folgt eingesetzt:
  • bei der Behandlung von heparinisierten Plasmaproben für die Hydrolyse von Glucuronsäure-konjugierten Metaboliten
  • bei der Vorbehandlung von 1′-Hydroxymidazolam (1′-OHMDZ)
  • zur Behandlung von Gallenproben aus Regenbogenforellen zur Hydrolyse von Glucuronat- und Sulfatmetaboliten
  • bei der Behandlung von Zellen aus Sporulationsmedium für den vollständigen Aufschluss der Zellwand von Asci
ββ-Glucuronidase wurde bei der enzymatischen Hydrolyse von Gewebehomogenaten für die Analyse mittels Flüssigchromatographie-Elektrospray-Ionenfallen-Massenspektrometrie (LC/MSn) zur Analyse der Strukturen von Abbauprodukten von Baicalin eingesetzt.[1] Sie wird in GUS-Assays als Reportergen zur Überwachung der Genexpression eingesetzt.
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
Biochem/physiol Actions
ββ-Glucuronidase (β-GIc) ist eine Exoglycosidase, die den Abbau komplexer Kohlenhydrate katalysiert. Im Menschen wandelt sie konjugiertes Bilirubin in seine nicht konjugierte Form um, sodass sich das Bilirubin für eine Reabsorption eignet.
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
Physical form
Wässrige Lösung in ~1,0 M Ammoniumsulfat mit 3 nM Natriumazid als Konservierungsmittel.
Analysis Note
Viele aus Mollusken gewonnene β-Glucuronidasen enthalten auch Sulfatase-Aktivität.
Other Notes
Definition der Sulfatase-Einheit: Eine Einheit Sulfatase hydrolisiert je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μmol p-Nitrocatecholsulfat.
Eine Sigma-Einheit bzw. modifizierte Fishman-Einheit setzt je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-Glucuronid frei (30-minütiger Assay).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8885G1512G0762
specific activity
≥90,000 units/mL
specific activity
≥90,000 units/mL
specific activity
≥400,000 units/g solid
specific activity
≥60,000 units/mL
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
secondary activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase aus Helix pomatia
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)