Fortfahren mit
G1512
β-Glucuronidase aus Helix pomatia
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
Synonym(e):
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
500000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 394,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥400,000 units/g solid
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type H-5
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥400,000 units/g solid
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
storage temp.
−20°C
General description
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Application
β-glucuronidase was used to hydrolyze conjugated glucuronide and sulfate metabolites.
Neuer technischer Artikel mit einem Vergleich der Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über neue von Sigma R&D generierte Anwendungsdaten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen, bei denen Enzyme aus unterschiedlichen Quellen verwendet werden, und die Verwendung eines chromatographisch gereinigten Enzyms zur Verminderung der Wirkung der Esterase-Aktivität, die zur Umwandlung von 6-MAM in Morphin führt
β-Glucuronidase from Helix pomatia has been used:
  • in the enzymatic treatment of urine samples for liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) analysis
  • in the quercetin extraction procedure from pig or rat tissues for high performance liquid chromatography (HPLC) analysis
  • in the enzymatic deconjugation step in urine and plasma sample preparation for gas chromatography-mass spectrometry analysis (GC-MS)
Biochem/physiol Actions
Wird zur Hydrolyse von Glucuronidkonjugaten bei der Analyse von Harnmetaboliten verwendet
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Analysis Note
Viele aus Mollusken gewonnene β-Glucuronidasen enthalten auch Sulfatase-Aktivität.
Other Notes
Definition der Sulfatase-Einheit: Eine Einheit Sulfatase hydrolisiert je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μmol p-Nitrocatecholsulfat.
Eine Sigma-Einheit bzw. modifizierte Fishman-Einheit setzt je Stunde bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-Glucuronid frei (30-minütiger Assay).
A further purification of G0876 by gel permeation chromatography.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G0762G8885G0751
description
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
description
Type H-3AF, aqueous solution, ≥60,000 units/mL
description
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
description
Type H-1, partially purified powder, ≥300,000 units/g solid
specific activity
≥400,000 units/g solid
specific activity
≥60,000 units/mL
specific activity
≥90,000 units/mL
specific activity
≥300,000 units/g solid
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
partially purified powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
secondary activity
-
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
secondary activity
≥10,000 units/g solid sulfatase
type
Type H-5
type
Type H-3AF
type
Type H-3
type
Type H-1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidase aus Helix pomatia
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)