Fortfahren mit
G7765
Gelatine aus Haut von Kaltwasserfischen
40-50% in H2O
Synonym(e):
Gelatine, Teleostean-Gelatine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
€ 336,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fish skin
Quality Segment
form
liquid
mol wt
~60 kDa
contains
0.15% propyl p-hydroxybenzoate as preservative, 0.2% methyl p-hydroxybenzoate as preservative
concentration
40-50% in H2O
technique(s)
ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Gelatine ist ein heterogenes Gemisch aus wasserlöslichen Proteinen mit hoher mittlerer Molekülmasse, das in Collagen vorhanden ist. Die Proteine werden mittels Sieden von Haut, Sehnen, Ligamenten, Knochen etc. in Wasser extrahiert.
Gelatine wird aus Collagen gewonnen und ist das am reichlichsten vorhandene Protein in der extrazellulären Matrix (ECM) von Gewebe. Sie ist ein bioaktives Material. Gelatine besteht aus Matrix-Metallproteinasen (MMP)-sensitiven Proteinsequenzen.
Application
Wird in der Immunchemie als Blockierungsmittel verwendet.
Gelatine aus Haut von Kaltwasserfischen wird als Inkubationsmedium (IM) bei der Immunmarkierung von Rattenhirnschnitten,[1] als Bestandteil von Spülpuffern in Western Blots verschiedener Zellen, als Blockierungsmittel bei der Immunfluoreszenzfärbung von HeLa-Zellen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Gelatine ist entweder chemisch oder enzymatisch quervernetzt und bildet so ein dreidimensionales (3D) Hydrogel.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G704148722G1890
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, cell culture | mammalian: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
contains
0.15% propyl p-hydroxybenzoate as preservative, 0.2% methyl p-hydroxybenzoate as preservative
contains
-
contains
-
contains
-
mol wt
~60 kDa
mol wt
60 kDa
mol wt
-
mol wt
50—100 kDa
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the molecular weight of this Gelatin?
    What is the molecular weight of this Gelatin?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been evaluated, However, the molecular weight is closely related to the Bloom Number. The estimated ranges are as follows:
      Bloom Number Average Molecular Mass (Da)
      50−125 (Low Bloom) 20,000−25,000
      175−225 (Medium Bloom) 40,000−50,000
      225−325 (High Bloom) 50,000−100,000
      Please see the link below to review the general datasheet for Gelatin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/625/g9382pis.pdf
      Helpful?
  2. What is Product G7765, Gelatin from cold water fish skin, soluble in?
    1 answer
    1. Gelatin is soluble in glycerol and acetic acid, and more soluble in hot water than in cold water.
      Helpful?
  3. What is the gel point of Product G7765, Gelatin from cold water fish skin?
    1 answer
    1. The gel point of Product G7765, Gelatin from cold water fish skin is 5-10°C. The product will be a gel when storing the product at 2-8°C.
      Helpful?
  4. What is the solution stability of Product G7765, Gelatin from cold water fish skin?
    1 answer
    1. The specification for shelf life is 2 years for unopened bottles stored at 2-8°C.  Each lot is assigned a retest date; this date is given on the Certificate of Analysis avialable from our website.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the difference between type A and type B gelatin?
    1 answer
    1. Type A gelatin is derived from acid-cured tissue whereas Type B gelatin is derived from lime-cured tissue. Type A gelatin has about 78-80 millimoles of free carboxyl groups per 100 g of protein and a pI of 7.9-9.0. Type B has 100-115 millimoles of free carboxyl groups per 100 g of protein and a pI of 4.7-5.2.