Fortfahren mit
G7375
D-Glucose-6-Phosphat Dikaliumsalz Hydrat
Sigma Grade, 98-100% dry basis (enzymatic)
Synonym(e):
D(+)-Glucopyranose-6-phosphat Dikaliumsalz, Robison-Ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11K2O9P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.32 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Sigma Grade
Quality Segment
description
usually 2-4 H2O/mole
assay
98-100% dry basis (enzymatic)
form
powder
impurities
<4 methanol (GC)
color
white
cation traces
K: 20.4 -26.1% (dry basis), P: <0.1%
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
InChI key
OSJCIPGPFUZJML-UHFFFAOYSA-N
General description
Glucose is converted to D-Glucose 6-phosphate by phosphorylation of the 6′ carbon by either hexokinase or glucokinase in liver cells. D-Glucose 6-phosphate can be stored in the liver or muscle tiβue as glycogen until the body needs additional glucose where it will be proceβed by glycogen phosphorylase and released.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G6750G6875G6526
assay
98-100% dry basis (enzymatic)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
cation traces
K: 20.4 -26.1% (dry basis), P: <0.1%
cation traces
K: 20.4-26.1% (ICP)
cation traces
-
cation traces
K: 10.16-15.88% (ICP anhydrous)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G7375-5G04061833642689
G7375-1G04061833642672