Fortfahren mit
G6875
α-D-Glucose-1-Phosphat Dikaliumsalz Hydrat
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
α-D-Glucopyranose-1-phosphat, Cori-Ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11K2O9P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.32 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
impurities
glucose, essentially free
color
white
solubility
water: slightly soluble 50 g/L
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
InChI key
VOQGDSVKCMGEFO-FBNUBEQJSA-L
General description
α-D-Glucose 1-phosphate is the α-anomeric form of glucose which contains a phosphate group on the primary carbon. It can be converted into the deoxysugar CDP-glucose by the enzyme α-D-Glucose-1-phosphate cytidylyltransferase.
Preparation Note
Prepared by a modification of the procedure of McCready, R.M., et al., J. Am. Chem. Soc., 66, 560 (1944).
Other Notes
Formerly listed as Grade I.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G6750G7000G6893
description
≥97% (HPLC)
description
≥99% (HPLC), BioXtra
description
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
description
synthetic, ≥97% (TLC)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
assay
≥97% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: slightly soluble 50 g/L
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless (OECD Test Guideline 105)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)