Fortfahren mit
G7276
Gibberellin A4
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.39
MDL number:
UNSPSC Code:
10171502
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-406-9
NACRES:
NA.72
Form:
solid
Assay:
≥90%
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90%
form
solid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
impurities
≤5% gibberellin A7
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@H]3C[C@]1(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)[C@@H](O)CC[C@@]24OC5=O
InChI
1S/C19H24O5/c1-9-7-18-8-10(9)3-4-11(18)19-6-5-12(20)17(2,16(23)24-19)14(19)13(18)15(21)22/h10-14,20H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10?,11-,12+,13-,14-,17-,18+,19-/m1/s1
InChI key
RSQSQJNRHICNNH-AMNRFOROSA-N
Application
Gibberellin A4 has been used as a supplement in Murashige and Skoog (MS) media for enhancing plant growth.
Biochem/physiol Actions
Gibberillic acids (GA) are important plant growth hormones that promote plant cell growth and elongation. Gebberillins promote rapid stem and root growth, induce mitotic division and initiate (break dormancy) and increase seed germination rates. The gibberellins are also involved in processes such as gravitropism, tensioning and floral display.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1025I5386G7645
assay
≥90%
assay
~95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
solid
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)