Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
~95%
composition
total GA3, ≥50%
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
[K].[H][C@@]12CC[C@]3(O)C[C@]1(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)[C@@H](O)C=C[C@@]24OC5=O
InChI
1S/C19H22O6.K.H/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22;;/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22);;/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-;;/m1../s1
InChI key
YGDRGPFCIWRNTK-DHDXTLTISA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for plant cell culture, ~95%, ≥50% total GA3 basis | description BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.) | description 90% gibberellin A3 basis (HPLC) | description PESTANAL®, analytical standard |
| assay ~95% | assay ≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.) | assay 90% gibberellin A3 basis (HPLC) | assay 90-100% (HPLC) |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line - | product line PESTANAL® |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture |
| composition total GA3, ≥50% | composition - | composition - | composition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?