Fortfahren mit
G7252
Guanosine 5′-diphosphate tris salt from Saccharomyces cerevisiae
Type VI, ≥92.5%
Synonym(e):
GDP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,20
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N5O11P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥92.5%
Storage temp.:
−20°C
€ 82,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type VI
Quality Level
assay
≥92.5%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI key
YWMHXINREUQYRO-GWTDSMLYSA-N
Biochem/physiol Actions
Guanosine 5′-diphosphate (GDP) is the diphosphate nucleoside of the purine guanine. GDP and GTP are involved in and may be used to study cell signaling via G-coupled protein receptors (GCPR) and guanine nucleotide exchange factors (GEF) and a variety of GTPases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7127G900251060
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥92.5%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
type
Type VI
type
Type I
type
-
type
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicola M Martucci et al.
Biochimie, 94(2), 503-509 (2011-09-20)
The effect of pulvomycin on the biochemical and fluorescence spectroscopic properties of the archaeal elongation factor 1α from Sulfolobus solfataricus (SsEF-1α), the functional analog of eubacterial EF-Tu, was investigated. The antibiotic was able to reduce in vitro the rate of protein
Antonio Castro-Castro et al.
The EMBO journal, 30(19), 3913-3927 (2011-08-30)
The activation of the Rac1 GTPase during cell signalling entails its translocation from the cytosol to membranes, release from sequestering Rho GDP dissociation inhibitors (RhoGDI), and GDP/GTP exchange. In addition to those steps, we show here that optimal Rac1 activation
Jason Lowery et al.
The Journal of biological chemistry, 286(42), 36898-36906 (2011-08-11)
ADP-ribosylation factors (ARFs) and their activating guanine nucleotide exchange factors (GEFs) play key roles in membrane traffic and signaling. All ARF GEFs share a ∼200-residue Sec7 domain (Sec7d) that alone catalyzes the GDP to GTP exchange that activates ARF. We
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G7252-25MG04061833261927
G7252-100MG04061833261910