Fortfahren mit
G7127
Guanosin 5′-diphosphat Natriumsalz
≥96% (HPLC), synthetic (organic), powder
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
GDP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,60
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 680,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 863,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N5O11P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.20
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 46,70
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Guanosin 5′-diphosphat Natriumsalz, Type I, ≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
type
Type I
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.Na.H/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;
InChI key
PVMPTWQLNDHIEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Guanosin 5′-diphosphat-Natriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • in GTP-γ-35S funktionellen Assays
  • in Y1-Agonist-stimulierter [35S]-Guanosin 5-′-O-(3-thio)triphosphat (GTPγS)-funktioneller Bindung
  • bei der Expression und Aufreinigung von rekombinanten Proteinen
Biochem/physiol Actions
Guanosin 5′-diphosphat (GDP) ist das Diphosphatnukleosid von Purin-Guanin. GDP und GTP sind an der Zellsignalisierung über G-gekoppelte Proteinrezeptoren (GCPR) und Guaninnukleotid-Austauschfaktoren (GEF) sowie eine Reihe an GTPasen beteiligt und können verwendet werden, um diese zu untersuchen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G725251060G9002
description
Type I, ≥96% (HPLC)
description
Type VI, ≥92.5%
description
≥90% (HPLC)
description
≥93% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic, Porcine brain, microbial (Corynebacterium sp)
biological source
bovine (casein), bacterial (corynebacterium sp), yeast, Porcine brain
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥92.5%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review