Fortfahren mit
G7126
Glycin
≥99% (HPLC), suitable for western blotting, ReagentPlus®
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 526,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.610,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
€ 35,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Glycin, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
western blot: suitable
impurities
≤0.01% Ammonia
loss
≤0.2% loss on drying
color
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
≤0.01% (Ammonia (NH3))
application(s)
advanced drug delivery
functional group
amine, carboxylic acid
storage temp.
room temp
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
General description
Glycin ist eine nicht-chirale Aminosäure. Glycin ist ein Molekül mit einem pH von 6,7, was etwa dem pH-Wert des Sammelgelbereichs von Polyacrylamidgelen entspricht. Es weist eine geringe Mobilität auf, ist hydrophob und assoziiert nicht mit Proteinen.
Glycin ist eine proteinogene Aminosäure, die in der Biochemie und Physiologie verschiedene Aufgaben hat. Diese nicht-essentielle, nicht-polare glukogene Aminosäure wirkt als inhibitorischer Neurotransmitter im zentralen Nervensystem, aber auch zusammen als Co-Agonist mit Glutamat an den NMDA-Rezeptoren. Als Ausgangsstoff dient Glycin als Baustein für verschiedene Makromoleküle und spielt eine entscheidende Rolle bei zellulären Prozessen.
Neben seinen wichtigen biologischen Funktionen weist Glycin eine bemerkenswerte Vielseitigkeit in verschiedenen Forschungsanwendungen auf. Durch die Anwendungsmöglichkeiten als biochemisches Reagenz ist es in zahlreichen Assays und Verfahren von unschätzbarem Wert. Durch seine Pufferkapazität ist es essentiell bei Proteinanalyseverfahren wie SDS-PAGE und Western Blot, Chromatografie und Zellkulturen. Durch seine zwitterionische Eigenschaft ist Glycin ein effektiver Puffer für eine Reihe von pH-Werten. In der Immunologieforschung wird es häufig bei der Vorbereitung von Puffern für Western Blot und andere Verfahren eingesetzt. Darüber hinaus ist es aufgrund seiner Kompatibilität mit verschiedenen Enzymen für enzymatische Assays wie die Laktatbestimmung nützlich. Außerdem trägt Glycin zur Formulierung von Puffern für die Proteinstabilisierung, pH-Kontrolle und enzymatische Reaktionen bei.
Application
  • Glycin wurde bei Western-Blot-Verfahren zum Transferpuffer hinzugefügt.
  • Es wurde in der Lösung verwendet, die zum Auflösen von Formazankristallen im MTT (3-[4,5-Dimethylthiazol-2-yl]-2,5 diphenyltetrazoliumbromid) Zytotoxizitätsassay hergestellt wurde.
  • Es wurde verwendet, um den Ratten-Basophilen-Leukämie-Assay (RBL-Assay) abzubrechen.
Biochem/physiol Actions
Glycin ist ein inhibitorischer Neutotransmitter im zentralen Nervensystem und fungiert als allosterischer Regulator von NMDA (N-methyl-D-aspartat)-Rezeptoren. Es ist an der Verarbeitung von motorischen und sensorischen Daten beteiligt und reguliert dadurch Bewegung, Sehen und Hören. [1]
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Features and Benefits
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8898410225G7403
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or granules
form
powder
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electron microscopy: suitable
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.5%
assay
≥99% (titration)
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf