410225
Glycin
≥98.5%, for peptide synthesis
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Glycin, ACS reagent, ≥98.5%
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5%
Form
powder, crystals or granules
Verunreinigungen
H2SO4, passes test (darkened)
Hydrolyzable subsances, passes test
Glührückstand
≤0.1%
Farbe
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)