Fortfahren mit
G6772
Geranyl pyrophosphate ammonium salt
≥95% (TLC), liquid
Synonym(e):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl pyrophosphate, GPP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
5 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 626,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H20O7P2 · 3NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.30
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Geranyl pyrophosphate ammonium salt, 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H20O7P2/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-16-19(14,15)17-18(11,12)13/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H2,11,12,13)/b10-7+
InChI key
GVVPGTZRZFNKDS-JXMROGBWSA-N
Biochem/physiol Actions
Intermediate in terpene biosynthesis
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G60257653219533
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solution
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
concentration
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
concentration
-
concentration
-
packaging
vial of 200 μg
packaging
vial of 200 μg
packaging
-
packaging
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How big is the volume per vial of G6772. Information is only given in concentration.
    1 answer
    1. This product is supplied as a vial of 200 ug in solution at a concentration of 1mg/mL. The volume of each vial will be 200 uL.