Fortfahren mit
G6513
β-D-Glucan aus Gerste
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
beta-Glucan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant (barley)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OC3[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)CO
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N
Biochem/physiol Actions
ββ-D-Glucan ist ein Biomarker, der für die Pilzinfektion Candidose eingesetzt wird. In einer klinischen Studie zeigte sich, dass der β-D-Glucan-Wert für die Prognose von Patienten-Outcomes nützlich sein könnte.[1]
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5011346210L4025
biological source
plant (barley)
biological source
bakers yeast (S. cerevisiae)
biological source
-
biological source
bacterial (Arthrobacter luteus)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.00%
assay
≥95% β-glucan basis
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
color
white to faint yellow
color
white to faint yellow
color
off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-D-Glucan aus Gerste
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G6513-100MG04061833639320
G6513-500MG04061833639436
G6513-50MG04061833639450
G6513-5G04061833639474
G6513-1G04061833639412
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How to fully dissolve powder-formed beta-Glucan into water to make a stock at 10-20 mg/mL?
    1 answer
    1. For the preparation of a 10 mg/mL solution, 1.0 g of β-glucan should be accurately weighed into a 120 mL dry Pyrex beaker. Add 5 mL of 95% ethanol to wet the sample. A magnetic stirrer bar should be added, followed by 90 mL of distilled water while stirring the slurry on a hot-plate magnetic stirrer. The heat should be adjusted to 120°C and the mixture stirred vigorously. The beaker should be loosely covered with aluminum foil, and stirring should continue vigorously. When the solution begins to boil, turn off the heat but continue stirring until the β-glucan completely dissolves (approximately 10 minutes). The volume of the solution should then be adjusted to 100 mL. This solution may be very slightly turbid due to the presence of trace amounts of protein. A 20 mg/mL solution may be achievable using the same process with more β-glucan, but validation has only been confirmed up to 10 mg/mL.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the recommended method for reconstituting G6513, β-D-Glucan derived from barley?
    1 answer
    1. The β-D-Glucan from barley (G6513) is soluble in water at a concentration of 20 mg/mL, as indicated by a test point.