Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 155,00 |
50000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 245,00 |
100000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 432,00 |
250000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 856,00 |
1000000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.130,00 |
Über diesen Artikel
€ 155,00
biological source
bacterial (Arthrobacter luteus)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥200 units/mg solid
technique(s)
cell based assay: suitable
input
plant, fungi and insect sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
- als Komponente in Sphäroplastenpuffer zum Herstellen von Hefezellkernextrakten
- zum Aufschluss bei der Probenvorbereitung für β-Glucan-Enzymassays mit Hefe
- zum Lysen von Zellen für die RNA-Isolierung
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥200 units/mg solid | description lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret | description powder, ≥400 units/mg protein (Lowry) | description Type XII-A, saline solution, ≥500 units/mg protein (biuret) |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| specific activity ≥200 units/mg solid | specific activity ≥2,000 units/mg protein | specific activity ≥400 units/mg protein (Lowry) | specific activity ≥500 units/mg protein (biuret) |
| biological source bacterial (Arthrobacter luteus) | biological source bacterial (Arthrobacter luteus) | biological source Bacillus sp. | biological source - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form saline solution |
| suitability suitable for cell lysis | suitability suitable for cell lysis | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lyticase aus Arthrobacter luteus
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?