Fortfahren mit
G6276
Grid storage box
plastic (anti-static)
Synonym(e):
Ted Pella SB100, indexed sample organiser, indexed sample storage, sample organizer, sample storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,30
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 435,00
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Ted Pella SB100
Material:
plastic (anti-static)
Packaging:
pack of 10 ea
€ 48,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plastic (anti-static)
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella SB100
General description
Indexed card holds 100, 2.3 mm or 3.05 mm grids in coded locations. Accompanying record card is used to record identity of samples. Device is anti-static to prevent handling problems due to repulsion or attraction.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TEM-71150TEM-75965-01Z756776
Grid storage box plastic (anti-static)
G6276
Grid storage box
manufacturer/tradename
Ted Pella SB100
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Bel-Art F18849-0000
material
plastic (anti-static)
material
-
material
-
material
polycarbonate
packaging
pack of 10 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 8 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
G6276-10EA04061826744871
G6276-1EA04061826744888