Merck
TEM-75965-01
Sigma-Aldrich
Omni Lift-Out Grid Storage Box
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-75965-01 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Storage box for 100 standard or haft grids—3 mm diameter –TEM grids. Box comes complete with base, lid and clips.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)