Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 558,00 € 474,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18F3N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
477.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 474,30
Listenpreis€ 558,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2ncn(-c3cc(OCc4ccccc4C(F)(F)F)c(s3)C(N)=O)c2cc1OC
InChI
1S/C22H18F3N3O4S/c1-30-16-7-14-15(8-17(16)31-2)28(11-27-14)19-9-18(20(33-19)21(26)29)32-10-12-5-3-4-6-13(12)22(23,24)25/h3-9,11H,10H2,1-2H3,(H2,26,29)
InChI key
JSKUWFIZUALZLX-UHFFFAOYSA-N
Application
GW843682X has been used as a polo-like kinase-1 (PLK1) inhibitor:
- to study the influence of PLK1 inhibition on Wee1 (G2 check point kinase), cyclin-dependent protein kinase 1 (Cdc2)–Yp15, expression in melanoma cells[1]
- to determine if PLK1 inhibition decreased the survival of hamartin and tuberin deficient cells[2]
- to investigate if inhibitors of PLK1 and aurora kinases have a synergistic antimitotic impact in HeLa cells[3]
Biochem/physiol Actions
GW843682X is a polo-like kinase-1 (PLK1) and polo-like kinase-3 (PLK3) inhibitor with nanomolar activity. It shows potent inhibition of proliferation of a wide variety of tumor cell lines.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color off-white | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
wgk
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?