Fortfahren mit
SML1912
GSK461364A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-5-(6-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-3-(1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)thiophene-2-carboxamide, 5-[6-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-1H-benzimidazol-1-yl]-3-[(1R)-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-2-thiophenecarboxamide, GSK461364
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H28F3N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
543.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(CC2=CC3=C(N=CN3C4=CC(O[C@@H](C5=C(C=CC=C5)C(F)(F)F)C)=C(C(N)=O)S4)C=C2)CC1
InChI
1S/C27H28F3N5O2S/c1-17(19-5-3-4-6-20(19)27(28,29)30)37-23-14-24(38-25(23)26(31)36)35-16-32-21-8-7-18(13-22(21)35)15-34-11-9-33(2)10-12-34/h3-8,13-14,16-17H,9-12,15H2,1-2H3,(H2,31,36)/t17-/m1/s1
InChI key
ZHJGWYRLJUCMRT-QGZVFWFLSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent, reversible, ATP-competitive, and highly selective polo-like kinase 1 (Plk1) inhibitor with in vitro and in vivo anti-cancer efficacy.
GSK461364 is an imidazotriazine derivate that inhibits polo-like kinase 1 (Plk1) in a potent, reversible, ATP-competitive, and highly selective manner (Kiapp <0.5 nM vs. 0.86 μM for Plk2 and 200 μM for Plk3; ATP Kmapp = 16 μM), exhibiting much reduced or little potency toward a panel of 262 kinases. GSK461364A inhibits the growth of various cancer cultures (IG50 <100 nM) as a result of either growth arrest (cytostasis) or cytotoxicity in vitro and effectively suppresses the expansion of various human tumor exnografts in mice in vivo (25 or 50 mg/kg i.p. q2dx12).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0766SML2825N0915
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white to beige
color
, white to beige to brown
color
white to beige
color
light yellow to light tan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)